Learn More
Ethyl5-Bromvalerat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493954 25 g 25 Gramm
11403964 100 g 100 Gramm
11413964 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493954 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11952.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-5-bromvalerat wird bei der Herstellung von S(γ-Carboxypropyl)-DL-Homocystein und S(δ-Carboxybutyl)-DL-Homocystein verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Ethyl-5-Azidovalerat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14660-52-7
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
MDL-Nummer MFCD00000266
InChI-Schlüssel AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84580
IUPAC-Name Ethyl-5-Brompentanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-bromovalerate
Dichte 1.306
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Strukturformel Br(CH2)4CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Beilstein 1752023
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 209.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-bromovalerate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 5-bromovalerate