Learn More
Ethyl-5-Chlorindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388496
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17554.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-67-0
Summenformel C11H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.656
MDL-Nummer MFCD00005610
InChI-Schlüssel LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC-Name Ethyl-5-chlor-1-H-Indol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 1 g
Beilstein 170255
Formelmasse 223.66
Reinheit (%) 98%