Learn More
Ethyl-5-Chlorindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398496 5 g 5 Gramm
11388496 1 g 1 Gramm
11308506 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17554.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-67-0
Summenformel C11H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.656
MDL-Nummer MFCD00005610
InChI-Schlüssel LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC-Name Ethyl-5-chlor-1-H-Indol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 5 g
Beilstein 170255
Formelmasse 223.66
Reinheit (%) 98%