Learn More
Ethyl-5-Chlorindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 166°C to 169°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 170255 |
| Formelmasse | 223.66 |
| Reinheit (%) | 98% |