Learn More
Ethyl-5-hydroxyindol-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 5-Hydroxyindol-2-Carboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Zwischen 2 bis 8 C lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut belüfteten Bereich lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 150°C to 151°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 476925 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 205.21 |
| Reinheit (%) | ≥98% |