Learn More
Ethyl-5-hydroxyindol-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11360204 5 g 5 Gramm
11370204 250 mg 250 Milligramm
11350204 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00774.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24985-85-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 5-Hydroxyindol-2-Carboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Zwischen 2 bis 8  C lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut belüfteten Bereich lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24985-85-1
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00015458
InChI-Schlüssel WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
PubChem CID 90677
IUPAC-Name Ethyl 5-Hydroxy-1H-Indol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 150°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 476925
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%