Learn More
Ethyl-5-hydroxyindol-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11370204
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
24985-85-1
C11H11NO3
205.213
MFCD00015458
WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
90677
Ethyl 5-Hydroxy-1H-Indol-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
24985-85-1
C11H11NO3
205.213
MFCD00015458
WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
90677
Ethyl 5-Hydroxy-1H-Indol-2-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 5-Hydroxyindol-2-Carboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Zwischen 2 bis 8  C lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut belüfteten Bereich lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 150°C to 151°C
Menge 250 mg
Beilstein 476925
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%