Learn More
Ethyl 5-Methoxyindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368536 5 g 5 Gramm
11358536 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17596.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4792-58-9 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
It is reactant for preparation of ligands with binding specificity towards the GABA receptor, sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes, anticancer agents,integrase strand-transfer inhibitors (INSTIs),inhibitor of Proliferation of Colon Cancer Cells ,isomeridianin G as GSK-3? inhibitors, HIV-1 integrase inhibitors and inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant zur Vorbereitung von Liganden mit bindender Spezifität gegenüber dem GABA-Rezeptor, natriumabhängigen Glucose-Co-Transporter 2 (SGLT2)-Inhibitoren für die Behandlung von Hyperglykämie bei Diabetes, Krebsmedikamenten, Integrase-Strangentransferinhibitoren (INSTANs), Inhibitor der Proliferation von Kolonkrebszellen, Isidiomanin G als GSK-3? Inhibitoren, HIV-1Integrase-Inhibitoren und Inhibitoren von mitogen-aktivierter Proteinkinase 2 (MK-2).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-58-9
Summenformel C12H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD00047163
InChI-Schlüssel NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20926
IUPAC-Name Ethyl 5-Methoxy-1H-Indol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 5 g
Beilstein 178104
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 98%