Learn More
Ethyl-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepin-3-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-Methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| CAS | 78756-03-3 |
| Summenformel | C15 H15 N3 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-, ethyl ester, Ethyl 5-Methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 14-7437, Imp. E (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H15N3O3/c1-3-21-15(20)13-12-8-17(2)14(19)10-6-4-5-7-11(10)18(12)9-16-13/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC-Name | Ethyl-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.3 |
| Formelmasse | 285.1113 |