Learn More
Ethyl 5-n-propyl-1H-Pyrazol-3-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328636 25 g 25 Gramm
11308636 1 g 1 Gramm
11318636 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17687.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92945-27-2 | C9H14N2O2 | 182.223 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92945-27-2
Summenformel C9H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.223
MDL-Nummer MFCD02093950
InChI-Schlüssel SUALHSUMUQQLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-n-propylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-n-propyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-propylpyrazole-3-carboxylate, 3-propyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-propyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 3-n-propylpyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-propylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-propyl-, ethyl ester
PubChem CID 7365260
IUPAC-Name Ethyl-5-propyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES CCCC1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Menge 25 g
Beilstein 7634535
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%