Learn More
Ethyl-5-nitro-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436656 1 g 1 Gramm
11446656 5 g 5 Gramm
11456656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24861.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 943-37-3 | C7H7NO5 | 185.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-37-3
Summenformel C7H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 185.135
MDL-Nummer MFCD00092566
InChI-Schlüssel JMNXLAQKIHVFIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70341
IUPAC-Name Ethyl 5-Nitrofuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-nitro-2-furoate
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 5-nitro-2-furoate, 2-furoic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitro-furan-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, ethyl5-nitro-2-furoate, acmc-20aky3, ethyl-5-nitro-2-furoate, ethyl 5-nitro-2-furancarboxylate, 5-nitro-2-furoic acid ethyl ester, 5-nitro-2-furancarboxylic acid ethyl ester
Formelmasse 185.14
Reinheit (%) 97%