Learn More
Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30386579
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386579 250 mg
30373461 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE927670250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90924-54-2
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.25
IUPAC-Name ethyl 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cc(on1)c2cccs2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-13-10(12)7-6-8(14-11-7)9-4-3-5-15-9/h3-6H,2H2,1H3
Formelmasse 223.0303