Learn More
Ethyl-6-brom-2-methylchinolin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10381353 10 g 10 Gramm
10144492 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10381353 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB00099EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 62482-30-8
Summenformel C13H12BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 294.15
MDL-Nummer MFCD00115248
InChI-Schlüssel KOVIYCANWGLBHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_000196, 2-methyl-6-bromoquinoline-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 305135
IUPAC-Name Ethyl 6-Brom-2-Methylchinolin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=C(Br)C=CC2=NC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 294.15
Reinheit (%) 95%