Learn More
Ethyl6-Bromhexanoat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468327 10 g 10 Gramm
11478327 50 g 50 Gramm
11488327 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18398.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-6-Bromhexanoat wird in einer Carnitin-Transporter-Studie bei der Herstellung verschiedener Carnitinderivate verwendet. Wird auch für die Alkylierung von Pentan-2,4-Dion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (Wasser, 64.76 mg/l bei 25 °C (gesch.)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25542-62-5
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00000270
InChI-Schlüssel DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC-Name Ethyl6-Bromhexanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-bromohexanoate
Dichte 1.254
Siedepunkt 128°C to 130°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4595
Menge 10 g
Beilstein 1756051
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Formelmasse 223.12
Reinheit (%) ≥97%