Learn More
Ethyl-6-Bromhexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10670873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10670873 25 g Glasflasche 25 Gramm
10343722 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670873 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25542-62-5
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00000270
InChI-Schlüssel DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
IUPAC-Name Ethyl6-Bromhexanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-bromohexanoate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.2540g/mL
Siedepunkt 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 58,3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)5CO2C2H5
Brechungsindex 1.4580 to 1.46
Menge 25 g
Relative Dichte 1.254
Formelmasse 223.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder körniges Pulver