Learn More
6-Chlor-5-cyan-2-(trifluormethyl)-nicotinsäureethylester 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate |
| Schmelzpunkt | 78°C to 79°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 278.62 |
| Reinheit (%) | 97% |