Learn More
Ethyl-6-(Chlorformiat)hexanoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494620 1 g 1 Gramm
11404630 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50714.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoat wird im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14794-32-2
Summenformel C9H15ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 206.666
MDL-Nummer MFCD00671507
InChI-Schlüssel NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
PubChem CID 543232
IUPAC-Name Ethyl7-chloro-7-oxoheptanoat
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoate
Strukturformel ClCO-CH2CH2CH2CH2CH2CO2CH2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 206.67
Reinheit (%) 95%