Learn More
6-Chlornicotinsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437756
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437756 5 g 5 Gramm
11447756 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11437756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14723.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49608-01-7 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49608-01-7
Summenformel C8H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.61
MDL-Nummer MFCD00082739
InChI-Schlüssel ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799611
IUPAC-Name Ethyl 6-Chlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-chloronicotinate
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 86°C to 87°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
Beilstein 4742175
Synonym ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 97%