Learn More
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428145 5 g 5 Gramm
15418145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318-35-4
Summenformel C12H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.214
MDL-Nummer MFCD00173345
InChI-Schlüssel LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
PubChem CID 710779
IUPAC-Name Ethyl 6-fluor-4-Oxo-1H-Chinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Schmelzpunkt 273°C to 275°C
Menge 5 g
Formelmasse 235.22
Reinheit (%) 97%