Learn More
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031524
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418145 1 g 1 Gramm
15428145 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15418145
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32634.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318-35-4
Summenformel C12H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.214
MDL-Nummer MFCD00173345
InChI-Schlüssel LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
PubChem CID 710779
IUPAC-Name Ethyl 6-fluor-4-Oxo-1H-Chinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Schmelzpunkt 273°C to 275°C
Menge 1 g
Formelmasse 235.22
Reinheit (%) 97%