missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-6-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15459035
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15459035 1 g 1 Gramm
15469035 250 mg 250 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15459035

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35652.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 860457-99-4
Summenformel C11H9F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.2
MDL-Nummer MFCD11100212
InChI-Schlüssel NPJTXOGHERSPFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27282727
IUPAC-Name Ethyl 6-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]-Pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=CC2=N1)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-trifluoromethyl h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Formelmasse 258.2
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.