Learn More
Ethyl-6-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469035
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15469035 250 mg 250 Milligramm
15459035 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15469035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35652.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860457-99-4
Summenformel C11H9F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.2
MDL-Nummer MFCD11100212
InChI-Schlüssel NPJTXOGHERSPFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27282727
IUPAC-Name Ethyl 6-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]-Pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=CC2=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Menge 250 mg
Synonym ethyl 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-trifluoromethyl h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Formelmasse 258.2
Reinheit (%) 95%