Learn More
Ethyl-Aminothieno7[2,3-b]Pyrazin-6-Carboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10275274 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10275274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04925DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H9N3O2S
MDL-Nummer MFCD00096361
Menge 1 g
Synonym ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
InChI-Schlüssel JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
IUPAC-Name Ethyl-7-aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 223.25
PubChem CID 2820821
Formelmasse 223.26
Reinheit (%) 97%