Learn More
Ethyl-7-Bromheptanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493807 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15493807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28001.AA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29823-18-5 | C9H17BrO2 | 237.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Dichte 1.217
Siedepunkt 112°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C9H17BrO2
MDL-Nummer MFCD00037103
Menge 5 mL
Synonym 7-bromoheptanoic acid ethyl ester, ethyl-7-bromoheptanoate, heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester, ethyl7-bromoheptanoate, br ch2 6cooet, ethyl 7-bromo-heptanoate, ethyl 7-bromanylheptanoate, acmc-209hb9, ethyl 7-bromoheptanoate, oobfndgmagsnka-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC-Name Ethyl-Bromheptanoat 7
Molekulargewicht (g/mol) 237.14
PubChem CID 122490
Formelmasse 237.14
Reinheit (%) 97%