Learn More
Ethyl-7-bromheptanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049733 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049733 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3456.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-7-bromheptanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile ethyl 7-bromoheptanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H17 Br O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tianeptine Sodium Imp. A (EP), Tianeptine Imp. A (EP), 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Sodium Impurity A, Tianeptine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC-Name Ethyl-Bromheptanoat 7
Molekulargewicht (g/mol) 237.13
Menge 100 mg
Formelmasse 236,0412 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.