Learn More
Ethyl-7-Chlor-2-oxoheptanoat, TRC
Artikelnummer. 30369539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9017851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Summenformel C9H15ClO3
Menge 1 g
Synonym 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Molekulargewicht (g/mol) 206.67
Formelmasse 206.071