Learn More
Ethyl-7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025536
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11490157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21066.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50551-58-1 | C12H12O4 | 220.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50551-58-1
Summenformel C12H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
MDL-Nummer MFCD00060510
InChI-Schlüssel SXCMZYVXJUJIDJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 521284
IUPAC-Name Ethyl 7-Methoxy-1-Benzofuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC(OC)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylate
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 97%