Learn More
Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479055 5 g 5 Gramm
15469055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35916.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 353258-31-8 | C11H8ClF3N2O2 | 292.642 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353258-31-8
Summenformel C11H8ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.642
MDL-Nummer MFCD01833013
InChI-Schlüssel AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a-pyridine-2-carboxylate, 4,6-dimethylbenzofuran-3-carboxylic acid, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2,a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 737427
IUPAC-Name Ethyl 8-Chlor-6-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]-Pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Formelmasse 292.65
Reinheit (%) 95%