Learn More
Ethyl-8-(trifluormethyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448985
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15448985 250 mg 250 Milligramm
15438985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15448985 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35098.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1363404-84-5
Summenformel C11H9F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.2
MDL-Nummer MFCD16987556
InChI-Schlüssel WZLPRVSGJRYTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 71627091
IUPAC-Name Ethyl 8-(Trifluormethyl)Imidazo[1,2-a]-Pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC=C(C2=N1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 250 mg
Formelmasse 258.2
Reinheit (%) 95%