Learn More
Solstice Ethylacetat
Artikelnummer. 15925440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15925440 18 L 18 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15925440 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 2722718L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Ethylacetat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen blickt auf eine über 200-jährige Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien zurück.
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
pH No data available
Schmelzpunkt -84°C
CAS 141-78-6
Farbe Farblos
Dichte 0.901 g/cm3
Menge 18 L
Flammpunkt 11.5 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss.
Summenformel C4H8O2
Strukturformel CH3COOC2H5
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
MDL-Nummer MFCD00009171
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym EtOAc
Siedepunkt 77°C (1.013 hPa)
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Reinheit (%) ≥99.50%
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.