Learn More
Essigsäureethylester, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeskrivning
C4H8O2, CAS Nummer 141-78-6, Essigsäureethylester, Essigsäure, Ethylester, Essigester, Essigether, Acetidin, Acetoxyethan, Ethylacetat, Ethylesester, Ethylethanoat, Essignaphtha, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, farblos, 88,11 g/Modul XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Schmelzpunkt | -83,5 °C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 5 l |
| Verpackung | Fluorierte HDPE-Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 103 mbar bei 20 °C |
| Viskosität | 0,45cp bei 20 °C |
| Synonym | Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester |
| Siedepunkt | 75 °C |
| SMILES | CCOC(=O)C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?