Learn More
Ethylacetat/Ethanol-Lösung für HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280952 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280952 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280952 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001514000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Eine umweltfreundliche Alternative zu chlorierten Lösungsmitteln wie Dichlormethan (DCM)
  • Geeignet für die Flash- und Normalphasenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetate Ethanol Solution
CAS 64-17-5, 141-78-6
Menge 4 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C2H6O
Konzentration 3:1 v/v
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Güte HPLC