missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylacetat, für die Peptidsequenzierung, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10224290 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10224290 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10224290 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/0908/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Verpackung Braunglasflasche
CAS 141-78-6
Dampfdruck 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C
Dampfdichte 3.04
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer 9171
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -83.5°C
Siedepunkt 75°C
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Menge 2.5 L
ChEBI CHEBI:27750
Formelmasse 88.11g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.