Learn More
Ethylacetat, puriss, ≥99.9 % (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15645590
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15645590
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 457671L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p. a., frei von stark siedenden Verunreinigungen, ≥ 99.9 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylacetat
Schmelzpunkt -84 °C
CAS 141-78-6
Dichte 0.902 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 77 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 2.2 bis 11.5 % (38 °F)
Flammpunkt −3 °C (26.6 °F)
Zündpunkt 801 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8O2
Strukturformel CH3COOC2H5
MDL-Nummer MFCD00009171
Dampfdruck 73 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym Ethylethanoat, Acetoxyethan, Essigsäure-Ethylester, Essigether, Ethylessigester, Essig-Naphtha, Essigsäure, Ethylester, Ethylacetat, Essigsäure-Ester, acetic ester
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
IUPAC-Name Ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (GC)