Learn More
Ethylacrylat, stabilisiert, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10172860 1 L Glasflasche 1 Liter
10132910 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10539430 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10247253 10 L Plastikeimer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10172860 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117980010
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 140-88-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-88-5 , 150-76-5
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00009188
InChI-Schlüssel JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acrylate, acrylic acid ethyl ester, ethyl propenoate, 2-propenoic acid, ethyl ester, ethyl 2-propenoate, ethylacrylaat, ethylakrylat, etil acrilato, acrylic acid, ethyl ester, aethylacrylat
PubChem CID 8821
ChEBI CHEBI:82327
IUPAC-Name Butyl-2-propenoat
SMILES CCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acrylate
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -71°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.40% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.4050 to 1.407
Menge 1 L
Beilstein 02, 399
Fieser 06,251; 13,272
Merck Index 15, 3813
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5% (25°C). Other solubilities: freely miscible with most organic solvents
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 0.58 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acrylate