missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP3 Antibody (986613), Unconjugated, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602514 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602514 100 μg 100 Mikrogramm
18697374 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602514 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB8087

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

DPP3 Monoclonal antibody specifically detects DPP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DPP3
Anwendungen Western Blot, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 986613
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Neutralization
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human DPP3 protein (amino acids 2-737)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10072
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.