missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax6 Antibody (PAX6/1166), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602528 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602528 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602528 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247915PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pax6 Monoclonal antibody specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pax6
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon PAX6/1166
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (N-terminus, aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5080
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.