missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dystroglycan Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602529 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602529 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602529 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300293PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Dystroglycan Polyclonal antibody specifically detects Dystroglycan in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dystroglycan
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias A3a, AGRNR, DAG156DAG, dystroglycan, dystroglycan 1 (dystrophin-associated glycoprotein 1), Dystrophin-associated glycoprotein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Dystroglycan (Accession#: NP_004384.4; Met1-Val749)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1605
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.