Learn More
Ethylalkohol, HPLC/spektrophotometrischer Gütegrad, pure, Honeywell™
Artikelnummer. 15645610
Change view
Click to view available options
Menge:
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15645610 2 l 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15645610 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 4598282L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylalkohol, rein
Dichte 0.789 g/ml bei 20 °C
Menge 2 l
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer UN1170
Formelmasse 46.07 mol
Güte HPLC/Spektrophotometrisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 geprüft
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl alcohol, Pure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol