Learn More
Ethylalkohol, Reinheit 190 Proof, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl alcohol, Pure |
| Schmelzpunkt | -131°C |
| Namenshinweis | For molecular biology |
| CAS | 64-17-5 |
| Dichte | 0.816g/mL at 25°C |
| Siedepunkt | 36°C to 37°C |
| Menge | 500 mL |
| Flammpunkt | 14°C (57.2°F) |
| Summenformel | C2H6O |
| Strukturformel | CH3CH2OH |
| Show More |