Learn More
Ethyl-alpha-13C-benzene, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylbenzene-alpha-13 C |
| CAS | 287399-32-0 |
| Summenformel | 13 C C7 H10 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-1-13 C- (9 CI), Ethyl-1-13 C-benzene, (Ethyl-α-13 C)benzene, Ethylbenzene-13 C, Ethylbenzene-α-13 C, Ethyl-α-13 C-benzene |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2+1 |
| SMILES | C[13 CH2]c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (113 C)ethylbenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 107.1577 |
| Formelmasse | 107.0816 g/mol |
| Mehr anzeigen |