Learn More
Ethyl-alpha-Bromphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025568
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424587 10 g 10 Gramm
11434587 50 g 50 Gramm
11444587 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11424587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21114.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester is used as an alkyl halide initiator in controlled/living radical polymerization of styrene and methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Brombenzolessigsäure-Ethylester wird als Haloalkan-Initiator bei der kontrollierten/lebenden radikalen Polymerisation von Styrol und Methylmethacrylat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2882-19-1
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.10
MDL-Nummer MFCD00013536
InChI-Schlüssel BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-phenylacetat
SMILES CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl alpha-bromophenylacetate
Dichte 1.389
Siedepunkt 164°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5395
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 97%