Learn More
Ethylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17997364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17997364 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17997364 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0730.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoic Acid Ethylester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity C, Benzoyl Peroxide Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Ethylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Menge 100 mg
Formelmasse 150,0681 g/mol