Learn More
Ethylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30372333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372333 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89976010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H10 O2
Menge 10 g
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Ethylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681
Reinheit (%) >95