Learn More
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425677 5 g 5 Gramm
15435677 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32904.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32137-76-1
Summenformel C10H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.247
MDL-Nummer MFCD00848360
InChI-Schlüssel VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
PubChem CID 640708
IUPAC-Name Ethyl 1,3-Benzothiazol-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 5 g
Formelmasse 207.25
Reinheit (%) 98%