Learn More
Ethylbromoacetat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175633 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10429640 100 g Glasflasche 100 Gramm
10439640 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10175633 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158590025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-36-2
MDL-Nummer MFCD00000191
InChI-Schlüssel PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC-Name Ethyl-2-bromacetat
SMILES CCOC(=O)CBr
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl bromoacetate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -38.0°C
Dichte 1.5060g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7BrO2
Strukturformel BrCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4500 to 1.4520
Menge 2.5 kg
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Relative Dichte 1.506
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molekulargewicht (g/mol) 167.002
Formelmasse 167
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl bromoacetate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.