Learn More
Ethylbromdifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434437
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11434437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20461.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.983 g/mol
Ethyl bromodifluoroacetate, is used for the treatment of the Reformat sky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. It is also used in the analysis of reagent purity through IR, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbromdifluoracetat wird für die Behandlung des Reformatski-Reagenz mit Aldehyden und Ketonen verwendet und ermöglicht 2,2-Difluor-3-Hydroxyester. Wird auch bei der Analyse der Reagenzienreinheit durch IR, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 667-27-6
Summenformel C4H5BrF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.983
MDL-Nummer MFCD00042069
InChI-Schlüssel IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl bromodifluoroacetate
Siedepunkt 112°C to 114°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1906095
Formelmasse 202.99
Reinheit (%) 97%