missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylbromfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11497174
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11497174

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21579.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 401-55-8 | C4H6BrFO2 | 184.992 g/mol

Ethyl bromofluoroacetate is used as an intermediate useful in the synthesis of polyfluoroalkyl-substituted fluoro enol ethers and N-protected α-fluoroglycines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethylbromfluoracetat wird als Zwischenprodukt verwendet, das für die Synthese von polyfluoralkylsubstituierten Fluor-Enolethern und N-geschützten α-Fluoroglycinen nützlich ist.

Löslichkeit
In Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 401-55-8
Summenformel C4H6BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.992
MDL-Nummer MFCD00042095
InChI-Schlüssel ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3t
PubChem CID 2733407
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl bromofluoroacetate
Dichte 1.54
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.4255
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 184.99
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt