Learn More
Ethylbrompyruvat, 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl bromopyruvate |
| Farbe | Pink-rot nach gelb |
| Dichte | 1.5500g/mL |
| Siedepunkt | 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 98°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 80% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | BrCH2COCO2C2H5 |
| Brechungsindex | 1.4675 to 1.4765 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl bromopyruvate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.