Learn More
Ethylbutyrylacetat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10061070
Marke: Thermo Scientific Acros 118190250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3249-68-1
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00009401
InChI-Schlüssel KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxohexanoat
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl butyrylacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 104.0°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4265 to 1.4285
Menge 25 g
Beilstein 03, 684
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible with water
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit